Learn More
NMDAR1 Antibody (S08-4B6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18657363 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18657363 100 μg 100 microlitros
18648013 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18657363
Marca: Novus Biologicals NBP319718100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
NMDAR1 Monoclonal antibody specifically detects NMDAR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NMDAR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S08-4B6
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, NMDA1, NMDAR1glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, NMD-R1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human NMDAR1 (Uniprot # Q05586)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2902
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG