missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NMDA R, NR1 Subunit Antibody - Prime Splice Variant - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
NMDA R, NR1 Subunit Polyclonal antibody specifically detects NMDA R, NR1 Subunit in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NMDA R, NR1 Subunit |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2000, Immunohistochemistry-Frozen 1:1000 - 1:2000 |
| N.º de referencia del gen | P35439 |
| Alias de gen | GluN1, MRD8, NDHMSD, NDHMSR;NMD-R1, NMDA1, NMDAR1, NR1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Synthetic peptide corresponding to amino acid residues specific to the NR1 subunit, C2' splice variant insert conjugated to KLH. Accession # P35439 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?