Learn More
NMDA R, NR1 Subunit Antibody (1031915), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 30060812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30060812 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30060812
Marca: Novus Biologicals FAB10655G
Rat Monoclonal Antibody
NMDA R, NR1 Subunit Monoclonal antibody specifically detects NMDA R, NR1 Subunit in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NMDA R, NR1 Subunit
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1031915
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GluN1, MRD8, NDHMSD, NDHMSR,NMD-R1, NMDA1, NMDAR1, NR1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse GRIN1/NMDAR1, Met1-Gln559
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2902
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a