missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ NM23-H2/NME2 Antibody (NME2/4160), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
NM23-H2/NME2 Monoclonal antibody specifically detects NM23-H2/NME2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NM23-H2/NME2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NME2/4160 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | EC 2.7.13.3, Histidine protein kinase NDKB, MGC2212, NDK B, NDKB, NDPKB, NDPK-B, nm23-H2, non-metastatic cells 2, protein (NM23B) expressed in, nucleoside diphosphate kinase B, protein (NM23) expressed in |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?