missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NM23-H2/NME2 Antibody (NME2/4160), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043709 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30043709 100 μg 100 microgramos
30043296 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30043709 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326828100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NM23-H2/NME2 Monoclonal antibody specifically detects NM23-H2/NME2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NM23-H2/NME2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NME2/4160
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen EC 2.7.13.3, Histidine protein kinase NDKB, MGC2212, NDK B, NDKB, NDPKB, NDPK-B, nm23-H2, non-metastatic cells 2, protein (NM23B) expressed in, nucleoside diphosphate kinase B, protein (NM23) expressed in
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human NM23-H2/NME2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4831
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.