Learn More
Schmidlin™ NM Plus Hydrogen Generator
Código de producto. p-7228509
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Caudal:
1000 mL/min
100 mL/min
250 ml/min.
500 ml/min
Vataje:
100 W
165 W
220 W
385 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Vataje unitSize
17708919 100 mL/min 100 W cada uno
17747384 250 ml/min. 165 W cada uno
17728919 500 ml/min 220 W cada uno
17718919 1000 mL/min 385 W cada uno
4 options
Código de producto. 17708919
Marca: Schmidlin™ DBPNM100EU
This generator produces a continuous supply of high purity, dry hydrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Unique permeation membrane drying system
  • Cold dual dynamic regeneration dryer
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
  • Superior hydrogen production with reliable long life cell
  • Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
  • PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Especificaciones
Fondo (métrico) 37 cm
Caudal 100 mL/min
Altura (métrico) 50.7 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 11 bar
Anchura (imperial) 9 in.
Anchura (métrico) 23 cm
Conexiones Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno >99.99996%
Vataje 100 W