Learn More
Schmidlin™ NM Plus FID Station H2 and Zero Air Generator
Código de producto. 17768879
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Caudal:
1000 mL/min
100 mL/min
300 mL/min
Vataje:
90 W
150 W
400 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Vataje unitSize
17768879 100 mL/min 90 W cada uno
17788879 300 mL/min 150 W cada uno
17778879 1000 mL/min 400 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17768879 Proveedor Schmidlin™ N.º de proveedor DBFNM100EU
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • Zero air <0.1 ppm
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC and GC/MS applications
Especificaciones
Fondo (métrico) 68 cm
Caudal 100 mL/min
Altura (métrico) 15 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 11 bar
Anchura (imperial) 27 in.
Anchura (métrico) 69 cm
Conexiones Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno >99.99996%
Vataje 90 W