missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NLRX1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067033 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18546391 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18546391

Marca: Novus Biologicals NBP1762870.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NLRX1 Polyclonal specifically detects NLRX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NLRX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunocytochemistry 20 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q86UT6
Alias de gen Caterpiller protein 11.3, CLR11.3DLNB26, MGC131937, MGC21025, NLR family member X1, NLR family, X1, NOD26, NOD5, NOD9FLJ21478, NOD-like receptor X1, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 26, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 5, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 9, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat containing X1
Símbolos de los genes NLRX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human NOD5. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of NOD5. Amino Acid Squence: FSRLPREERQFGPT
Peso molecular del antígeno 108 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79671
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.