Learn More
NLRP3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | NLRP3 |
|---|---|
| Concentración | 333 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Co-immunoprecipitation (Co-IP), ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16819254
|
Proteintech
19771-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16809254
|
Proteintech
19771-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The NLRP3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human NLRP3. This antibody recognizes human antigen. The NLRP3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| NLRP3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Co-immunoprecipitation (Co-IP), ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |
| 333 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 114548 | |
| Primary |