Learn More
NLRP3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16809254 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16809254 150 μL 150 microlitros
16819254 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16809254
Marca: Proteintech 197711AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The NLRP3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human NLRP3. This antibody recognizes human antigen. The NLRP3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno NLRP3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Co-immunoprecipitation (Co-IP), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 333 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114548
Especies diana Human
Isotype IgG