missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NLRP1/NALP1 Polyclonal specifically detects NLRP1/NALP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NLRP1/NALP1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry-Frozen |
| Formulación | Whole antisera with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | CARD7SLEV1, Caspase recruitment domain-containing protein 7, CLR17.1, Death effector filament-forming ced-4-like apoptosis protein, DEFCAPVAMAS1, DKFZp586O1822, KIAA0926DEFCAP-L/S, NACHT, leucine rich repeat and PYD (pyrin domain) containing 1, NACHT, leucine rich repeat and PYD containing 1, NACHT, LRR and PYD containing protein 1, NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 1, NACPP1044, NALP1caspase recruitment domain protein 7, NLR family, pyrin domain containing 1, Nucleotide-binding domain and caspase recruitment domain, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin domaincontaining 1 |
| Símbolos de los genes | NLRP1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to amino acids 161-180 (PSSPDHESPSQESPNAPTST) of human NLRP1/NALP1 was used as immunogen, GenBank no. NP_127497.1. |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?