Learn More
NLK Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18329464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18329464 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18329464
Marca: Novus Biologicals NBP299830V
Rabbit Polyclonal Antibody
NLK Polyclonal specifically detects NLK in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NLK
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp761G1211, EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, FLJ21033, LAK1, nemo like kinase, nemo-like kinaseserine/threonine-protein kinase NLK, Protein LAK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NLK (Q9UBE8; Val121-Glu527).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51701
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG