missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NKX6.1 Polyclonal antibody specifically detects NKX6.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Alias de gen | Homeobox protein NK-6 homolog A, NK homeo box, family 6, member A, NK homeobox (Drosophila), family 6, A, NK homeobox, family 6, A, NK6 homeobox 1, NK6 transcription factor homolog A, NK6 transcription factor related, locus 1, NK6 transcription factor related, locus 1 (Drosophila), NKX6.1, NKX6Ahomeobox protein Nkx-6.1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human NKX6.1. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?