missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKX6.1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18025467 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18025467 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18025467 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297468JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NKX6.1 Polyclonal specifically detects NKX6.1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKX6.1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Homeobox protein NK-6 homolog A, NK homeo box, family 6, member A, NK homeobox (Drosophila), family 6, A, NK homeobox, family 6, A, NK6 homeobox 1, NK6 transcription factor homolog A, NK6 transcription factor related, locus 1, NK6 transcription factor related, locus 1 (Drosophila), NKX6.1, NKX6Ahomeobox protein Nkx-6.1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NKX6.1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4825
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.