missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NKX3-2 Polyclonal specifically detects NKX3-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Alias de gen | Bagpipe homeobox protein homolog 1, BAPX1bagpipe homeobox homolog 1 (Drosophila), Homeobox protein NK-3 homolog B, homeobox protein Nkx-3.2, MGC138171, NK3 homeobox 2, NKX3.2, NKX3BSMMD |
| Símbolos de los genes | NKX3-2 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?