missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKX3.1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18507072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18507072 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18507072

Marca: Novus Biologicals NB100492APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NKX3.1 Polyclonal antibody specifically detects NKX3.1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKX3.1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen BAPX2homeobox protein Nkx-3.1, Homeobox protein NK-3 homolog A, NK homeobox (Drosophila), family 3, A, NK3 homeobox 1, NK3 transcription factor homolog A, NK3 transcription factor related, locus 1, NK3 transcription factor related, locus 1 (Drosophila), NKX3.1NKX3, NKX3ANK homeobox, family 3, A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to residues 21-37 (TPSKPLTSFLIQDILRD) of human NKX3.1. This sequence is highly conserved in rat and mouse.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Prostate Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4824
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.