missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKX2 Monoclonal Antibody (OTI3F3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA803185
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene encodes a protein initially identified as a thyroid-specific transcription factor. The encoded protein binds to thyroglobulin promoter and regulates the expression of thyroid-specific genes but has also been shown to regulate the expression of genes involved in morphogenesis. Mutations and deletions in this gene are associated with benign hereditary chorea, choreoathetosis, congenital hypothyroidism, and neonatal respiratory distress, and may be associated with thyroid cancer. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| NKX2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P43699 | |
| NKX2-1 | |
| Full length human recombit protein of human NKX2 ( NP_003308) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3F3 | |
| Unconjugated | |
| NKX2-1 | |
| BCH, BHC, NK-2, NKX2.1, NKX2A, NMTC1, T/EBP, TEBP, TITF1, TTF-1, TTF1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 7080 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido