missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKX2 Monoclonal Antibody (OTI3F3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17522123 30 μL 30 microlitros
17502123 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17522123

Marca: Origene Technologies TA803185S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKX2 Monoclonal antibody specifically detects NKX2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno NKX2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NKX2-1
N.º de referencia del gen P43699
Alias de gen AV026640; BCH; BHC; homeobox protein NK-2 homolog A; Homeobox protein Nkx-2.1; NK-2; NK2 homeobox 1; NK-2 homolog A; NKX2.1; Nkx-2.1; NKX2-1; NKX2A; NMTC1; RNA polymerase I transcription termination factor; T/EBP; TEBP; Thyroid nuclear factor 1; thyroid transcription factor 1; thyroid transcription factor 1 TTF-1 NK-2; thyroid transcription factor 1-like; thyroid-specific enhancer-binding protein; tinman; TITF1; TTF1; TTF-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NKX2 ( NP_003308) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7080
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.