missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKX2.8 Mouse anti-Human, Clone: NKX28/2547, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200084375 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18662889 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18662889

Marca: Novus Biologicals NBP307611100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKX2.8 Monoclonal specifically detects NKX2.8 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKX2.8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon NKX28/2547
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug-1 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Homeobox protein NK-2 homolog H, homeobox protein Nkx-2.8, NK2 homeobox 8, NK-2 homolog H (Drosophila), NK2 transcription factor related, locus 8, NK2 transcription factor related, locus 8 (Drosophila), NKX-2.8, NKX2.8NK-2 homolog 8, Nkx2-9, NKX2G, NKX2HNK-2 homolog H
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant NKX2.8 protein fragment (around aa 10-123) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26257
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.