missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NKR-P1D Monoclonal antibody specifically detects NKR-P1D in Mouse samples. It is validated for Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NKR-P1D |
| Aplicaciones | Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4E9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | AI462337, CD161, Klrb1b, Klrb1c, Klrb1d, Ly55b, Ly55c, ly-55c, Ly55d, Ly59, Ly-59, Nk1, Nk-1, NK1.1, Nk1.2, Nk-1.2, NKRP1, NK-RP1, NKR-P1.9, NKRP140, Nkrp1b, Nkrp1-b, NKR-P1B, Nkrp1c, Nkrp1d, NKR-P1D |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | YB2/0 rat plasmacytoma cells transfected with NKR-P1D |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?