missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NKp46/NCR1 Monoclonal antibody specifically detects NKp46/NCR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NKp46/NCR1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 29A1.4 |
| Conjugado | FITC |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-reported |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD335, CD335 antigen, hNKp46, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46) |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Murine myeloma cell line NSO-derived recombinant mouse NKp46-Fc chimera , Glu22-Asn255, Accession # Q8C567 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?