missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKp46/NCR1 Antibody (29A1.4), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584056 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584056 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584056 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB22252E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

NKp46/NCR1 Monoclonal antibody specifically detects NKp46/NCR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKp46/NCR1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 29A1.4
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD335, CD335 antigen, hNKp46, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46)
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Murine myeloma cell line NSO-derived recombinant mouse NKp46-Fc chimera , Glu22-Asn255, Accession # Q8C567
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9437
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.