missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKp46/NCR1 Antibody (195314R), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064031 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30064031 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30064031

Marca: Novus Biologicals FAB1850RM

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKp46/NCR1 Monoclonal antibody specifically detects NKp46/NCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Agonist Activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKp46/NCR1
Aplicaciones Flow Cytometry, Agonist Activity
Clasificación Monoclonal
Clon 195314R
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, Agonist Activity
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD335, CD335 antigen, hNKp46, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor, NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor, NK-p46)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse T cell hybridoma transfected with human NKp46/NCR1, Accession # O76036
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9437
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.