missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKp44/NCR2 Antibody (253415), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30032903 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30032903 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30032903

Marca: Novus Biologicals FAB22491PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKp44/NCR2 Monoclonal antibody specifically detects NKp44/NCR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKp44/NCR2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 253415
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD336, CD336 antigen, LY95lymphocyte antigen 95 homolog (activating NK-receptor; NK-p44), lymphocyte antigen 95 (activating NK-receptor; NK-p44), Lymphocyte antigen 95 homolog, natural cytotoxicity triggering receptor 2, Natural killer cell p44-related protein, NK cell activating receptor (NKp44), NK cell-activating receptor, NKP44, NK-p44dJ149M18.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NKp44/NCR2, Gln22-Pro190, Accession # CAB52289
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9436
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.