missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKp44/NCR2 Antibody (1G6) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18153228 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18153228 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18153228 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP242683

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, ELISA

NKp44/NCR2 Monoclonal specifically detects NKp44/NCR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKp44/NCR2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS (pH 7.4), 10% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_004819
Alias de gen CD336, CD336 antigen, LY95lymphocyte antigen 95 homolog (activating NK-receptor; NK-p44), lymphocyte antigen 95 (activating NK-receptor; NK-p44), Lymphocyte antigen 95 homolog, natural cytotoxicity triggering receptor 2, Natural killer cell p44-related protein, NK cell activating receptor (NKp44), NK cell-activating receptor, NKP44, NK-p44dJ149M18.1
Símbolos de los genes NCR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human NKp44 (19-130aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9436
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.