missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKp30/NCR3 Antibody (2615A), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18658743 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18658743 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18658743 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB18492H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NKp30/NCR3 Monoclonal antibody specifically detects NKp30/NCR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKp30/NCR3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2615A
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen Activating natural killer receptor p30, CD337 antigen, CD337activating NK-A1 receptor, LY117,1C7NK-p30, lymphocyte antigen 117, natural cytotoxicity triggering receptor 3, Natural killer cell p30-related protein, NKP30, NKp30MALS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived human NKp30/NCR3, Leu19-Thr138, Accession # Q05D23
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Checkpoint signaling, Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 259197
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.