missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKG2D/CD314 Antibody (1D11), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18768052 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18768052 0.25 mL 250 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18768052

Marca: Novus Biologicals NB10065956AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKG2D/CD314 Monoclonal antibody specifically detects NKG2D/CD314 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2D/CD314
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 1D11
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD314, CD314 antigen, D12S2489E, FLJ17759, FLJ75772, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1, KLR, NK cell receptor D, NKG2-D, NKG2-D type II integral membrane protein, NKG2-D-activating NK receptor, NKG2DDNA segment on chromosome 12 (unique) 2489 expressed sequence
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NKL cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22914
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.