missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKG2D/CD314 Antibody (191004) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30175235 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30175235 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30175235 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1547JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

NKG2D/CD314 Monoclonal antibody specifically detects NKG2D/CD314 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Blockade of Receptor-ligand Interaction,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2D/CD314
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 191004
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD314, CD314 antigen, D12S2489E, FLJ17759, FLJ75772, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1, KLR, NK cell receptor D, NKG2-D, NKG2-D type II integral membrane protein, NKG2-D-activating NK receptor, NKG2DDNA segment on chromosome 12 (unique) 2489 expressed sequence
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse NKG2D, Phe94-Val232, Accession # O54709
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22914
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.