missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKG2D/CD314 Antibody (1046002), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 30060823 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30060823 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30060823 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1392E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKG2D/CD314 Monoclonal antibody specifically detects NKG2D/CD314 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2D/CD314
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1046002
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD314, CD314 antigen, D12S2489E, FLJ17759, FLJ75772, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1, KLR, NK cell receptor D, NKG2-D, NKG2-D type II integral membrane protein, NKG2-D-activating NK receptor, NKG2DDNA segment on chromosome 12 (unique) 2489 expressed sequence
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NKG2D/CD314, Phe78-Val216, Accession # P26718
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22914
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.