Learn More
Novus Biologicals™ NKG2A/CD159a/KLRC1 Antibody (monalizumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
| Antígeno | NKG2A/CD159a/KLRC1 |
|---|---|
| Clon | monalizumab |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30046758
|
Novus Biologicals™
NBP3-28102-100ug |
100 μg |
349.00€ 329.70€ / 100 microgramos Ahorro 19.30€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30047948
|
Novus Biologicals™
NBP3-28102-50ug |
50 μg |
213.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30045147
|
Novus Biologicals™
NBP3-28102-1mg |
1 mg |
920.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NKG2A/CD159a/KLRC1 Monoclonal antibody specifically detects NKG2A/CD159a/KLRC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssayEspecificaciones
| NKG2A/CD159a/KLRC1 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD159 antigen-like family member A, CD159A, CD159a antigen, C-lectin type II protein, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 1, MGC13374, natural killer cell lectin, natural killer group protein 2, NK cell receptor A, NKG2, NKG2-1/B activating NK receptor, NKG2-A, NKG2-A/B type II integral membrane protein, NKG2-A/B-activating NK receptor, NKG2-A/NKG2-B type II integral membrane protein, NKG2AMGC59791, NKG2-B | |
| NKG2A/ CD94 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| monalizumab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P26715 | |
| 3821 | |
| IgG4 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |