missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NKG2A/CD159a/KLRC1 Antibody (monalizumab) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30046758 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30046758 100 μg 100 microgramos
30047948 50 μg 50 microgramos
30045147 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30046758 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP328102100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

NKG2A/CD159a/KLRC1 Monoclonal antibody specifically detects NKG2A/CD159a/KLRC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2A/CD159a/KLRC1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon monalizumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P26715
Alias de gen CD159 antigen-like family member A, CD159A, CD159a antigen, C-lectin type II protein, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 1, MGC13374, natural killer cell lectin, natural killer group protein 2, NK cell receptor A, NKG2, NKG2-1/B activating NK receptor, NKG2-A, NKG2-A/B type II integral membrane protein, NKG2-A/B-activating NK receptor, NKG2-A/NKG2-B type II integral membrane protein, NKG2AMGC59791, NKG2-B
Especie del huésped Human
Inmunógeno NKG2A/ CD94
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3821
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.