missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKG2A/CD159a/KLRC1 Antibody (2097C) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18679213 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18679213 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18679213

Marca: Novus Biologicals FAB68671P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NKG2A/CD159a/KLRC1 Monoclonal antibody specifically detects NKG2A/CD159a/KLRC1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2A/CD159a/KLRC1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2097C
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD159 antigen-like family member A, CD159A, CD159a antigen, C-lectin type II protein, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 1, MGC13374, natural killer cell lectin, natural killer group protein 2, NK cell receptor A, NKG2, NKG2-1/B activating NK receptor, NKG2-A, NKG2-A/B type II integral membrane protein, NKG2-A/B-activating NK receptor, NKG2-A/NKG2-B type II integral membrane protein, NKG2AMGC59791, NKG2-B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthtic peptide containing mouse NKG2A/CD159a, Accession # Q9Z202
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3821
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.