missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKCC1/SLC12A2 Antibody (915911) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18589078 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589078 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589078

Marca: Novus Biologicals FAB8528W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKCC1/SLC12A2 Monoclonal antibody specifically detects NKCC1/SLC12A2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKCC1/SLC12A2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 915911
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Basolateral Na-K-Cl symporter, BSC, BSC2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, NKCC1MGC104233, solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 2, solute carrier family 12 member 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NKCC1/SLC12A2, Met1-Ser1212, Accession # P55011
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6558
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.