missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NK1R Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18545200 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18545200 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18545200

Marca: Novus Biologicals NB300119PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NK1R Polyclonal antibody specifically detects NK1R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NK1R
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen NK-1R, NK1Rneurokinin 1 receptor, NKIR, SPRsubstance-P receptor, TAC1Rtachykinin 1 receptor (substance P receptor, neurokinin 1 receptor), tachykinin receptor 1 (substance P receptor; neurokinin-1 receptor), tachykinin receptor 1NK-1 receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A peptide derived from the N-terminus region between amino acids 1-50 of human Neurokinin 1 Receptor. [UniProt# P25103]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6869
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.