missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NK1R Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18235510 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18235510 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18235510 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300119R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NK1R Polyclonal specifically detects NK1R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NK1R
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P25103
Alias de gen NK-1R, NK1Rneurokinin 1 receptor, NKIR, SPRsubstance-P receptor, TAC1Rtachykinin 1 receptor (substance P receptor, neurokinin 1 receptor), tachykinin receptor 1 (substance P receptor; neurokinin-1 receptor), tachykinin receptor 1NK-1 receptor
Símbolos de los genes TACR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A peptide derived from the N-terminus region between amino acids 1-50 of human Neurokinin 1 Receptor. [UniProt# P25103]
Peso molecular del antígeno 46 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6869
Especificidad de la prueba Reacts with human, mouse and rat. Immunogen has 94% sequence identity with guinea pig. Mouse reactivity is from a customer review.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.