missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrotryptophan Antibody (4F8), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230444 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18230444 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18230444

Marca: Novus Biologicals NBP259355UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Nitrotryptophan Monoclonal specifically detects Nitrotryptophan in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nitrotryptophan
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 4F8
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic 6-Nitrotryptophan modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Specific for 6-Nitrotyrptophan modified proteins. Doss not cross-react with 7-Ketocholoesterol modified proteins.
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.