Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BioClean Ultimate™
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
Los guantes estériles de policloropreno ofrecen resistencia a los productos químicos y una mayor sensibilidad al tacto.Recomendados para salas limpias de clase 10/ISO 4.
- Polychloroprene
- Beaded cuff, powder free
- Anti-static properties
- Chemical protection and tactility
- Sterility assurance level
- Tested against ASTM D6978 for cytotoxic drugs
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO clase 4, EU GMP grado A, EN 420:2003, ASTM 6978-05, ISO2859, USP 797, USP 800 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Hand | Específico |
Material | Policloropreno |