Learn More
Ansell Guantes para sala limpia de nitrilo Bioclean Biotac™
318.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
Guantes para sala limpia no estériles con agarre superior
- Longitud de 30 cm (12 pulg)
- Ambidiestro
- AQL 1,5
- Con textura de dedo, sin polvo
- El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
- Propiedades de ESD
- Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 5
- Adecuados para entornos de producción y fabricación, controlados y críticos, laboratorios y I+D
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Ambidextro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (English) | 4,3 mil |