Learn More
Nitrilase 1 Antibody (OTI3A11), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18175526 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18175526 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18175526
Marca: Novus Biologicals NBP272999APC
Mouse Monoclonal Antibody
Nitrilase 1 Monoclonal specifically detects Nitrilase 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nitrilase 1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A11
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.5, MGC57670, nitrilase 1, nitrilase homolog 1
Símbolos de los genes NIT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Nitrilase 1 (NP_005591) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4817.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1