Learn More
Ácido nítrico, grado ambiental, 67-70 %, Thermo Scientific Chemicals
en la oferta - 151.00€
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | HNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 63.01 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nombre IUPAC | ácido nítrico |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15471497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038747.AP |
500mL. |
151.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15481497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038747.K4 |
2,5 l |
en la oferta
2.50 litro |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Main commercial usage is in the production of fertilizers and reagent for nitration. It implies in the applications for the production of explosives, nylon precursors, and specialty organic compounds. Nitric acid indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions. It is used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
ácido nítrico |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Especificaciones
Líquido entre incoloro y amarillo pálido | |
De incoloro a amarillo | |
de 121 °C | |
Punzante | |
67-70% | |
Líquido, destilación de subcuarzo en ebullición simple | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
ácido nítrico | |
944 | |
63.01 | |
Ácido nítrico:69,0%; agua:31,0% |
Nitric acid | |
7697-37-2, 7732-18-5 | |
1,41 | |
23 hPa (17 mm Hg) a 20 °C | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
Miscible in water and ether. | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
Medioambiente |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P390-P501c
H272-H290-H314-H331.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QU5775000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Nitric acid, 67-70%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
RUO – Research Use Only