missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nirogacestat, MedChemExpress

Código de producto. 16476656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476656 100 mg 100 miligramos
16476348 10 mg 10 miligramos
16468937 5 mg 5 miligramos
16412467 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476656

Marca: Medchem Express HY15185

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Nirogacestat (PF-3084014) is a reversible, orally bioavailable, noncompetitive, and selective γ-secretase inhibitor with an IC50 of 6.2 nM. Inhibition of Notch signaling by Nirogacestat while minimizing gastrointestinal toxicity presents a promising approach for research of Notch receptor-dependent cancers.

Nirogacestat (PF-3084014) is a reversible, orally bioavailable, noncompetitive, and selective γ-secretase inhibitor with an IC50 of 6.2 nM. Inhibition of Notch signaling by Nirogacestat while minimizing gastrointestinal toxicity presents a promising approach for research of Notch receptor-dependent cancers.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nirogacestat
CAS 1290543-63-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H41F2N5O
Cantidad 100 mg
Sinónimo PF-3084014 PF-03084014
Información de solubilidad DMSO : 28.57 mg/mL (58.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES FC1=C2C(CC[C@H](N[C@@H](CCC)C(NC3=CN(C(C)(C)CNCC(C)(C)C)C=N3)=O)C2)=CC(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 489.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.64
Porcentaje de pureza 97.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.