missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NIRF Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18564471 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 488
Código de producto.
18564471 0.1 mL, Alexa Fluor 488
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18564471

Marca: Novus Biologicals NBP298956AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NIRF Polyclonal antibody specifically detects NIRF in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NIRF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp434B0920, DKFZp686G0837, E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, MGC33463, NIRFUbiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 2, Np95/ICBP90-like RING finger protein, Np95-like RING finger protein, Nuclear protein 97, Nuclear zinc finger protein Np97, RNF107RING finger protein 107, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 2, ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 2, ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 2, URF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human NIRF.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115426
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.