missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NIRF Antibody (3A11), Novus Biologicals™

Código de producto. 18450789 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18450789 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18450789

Marca: Novus Biologicals H00115426M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NIRF Monoclonal antibody specifically detects NIRF in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NIRF
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 3A11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Knockdown Validated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_690856
Alias de gen DKFZp434B0920, DKFZp686G0837, E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, MGC33463, NIRFUbiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 2, Np95/ICBP90-like RING finger protein, Np95-like RING finger protein, Nuclear protein 97, Nuclear zinc finger protein Np97, RNF107RING finger protein 107, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 2, ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 2, ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 2, URF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno UHRF2 (NP_690856, 81 a.a. ∽ 180 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. PGTSTQIEAKPCSNSPPKVKKAPRVGPSNQPSTSARARLIDPGFGIYKVNELVDARDVGLGAWFEAHIHSVTRASDGQSRGKTPLKNGSSCKRTNGNIKH
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115426
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.