Learn More
Nipah Virus Glycoprotein G Antibody [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Código de producto. 30281379 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30281379 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30281379 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343765AF647
Rabbit Polyclonal Antibody
Nipah Virus Glycoprotein G Polyclonal antibody specifically detects Nipah Virus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nipah Virus Glycoprotein G
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen HeV-G
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Nipah Virus Glycoprotein G (RefSeq#: AAY43916.1; Gln71-Thr602)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG