missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ninjurin-1 Antibody (758926), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592887 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592887 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592887 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB51051M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ninjurin-1 Monoclonal antibody specifically detects Ninjurin-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ninjurin-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 758926
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Nerve injury-induced protein 1, nerve injury-induced protein-1, NIN1, NINJURIN, ninjurin 1, ninjurin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Ninjurin-1, Asp2-Val81, Accession # Q92982
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4814
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.