Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nifedipina
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nifedipine |
Punto de fusión | 171.0°C to 175.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Residuos de ignición | 0.1% max. |
Pérdida por secado | 0.5% max. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 22, V,4, 268 |
Índice Merck | 15, 6613 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nifedipine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.