Learn More
Ácido nicotínico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591751
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-67-6
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.11
Número MDL MFCD00006391
Clave InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
Nombre IUPAC ácido piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid
Nombre de nota 99.5%
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 236.0°C to 239.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 1 hr.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 22,38
Índice Merck 15,661
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2