missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592570 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18592570 0.05 mg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592570

Marca: Novus Biologicals NBP152375

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 Polyclonal antibody specifically detects Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 in Human, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Equine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 3-6 μg/mL, Peptide ELISA 1:128000
Formulación TBS (pH 7.3) and 0.5% BSA
N.º de referencia del gen P36544
Alias de gen a7 nicotinic acetylcholine receptor, alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor, alpha-7 nicotinic cholinergic receptor subunit, cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7, CHRNA7-2, NACHRA7, neuronal acetylcholine receptor protein, alpha-7 chain, neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence KRPGEDKVRPACQHKQ, from the internal region of the Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 protein sequence according to NP_000737.1.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1139
Especies diana Human, Pig, Bovine, Canine, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.