missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nicotinic Acetylcholine R alpha 1/CHRNA1 Antibody (mAb 192), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Nicotinic Acetylcholine R alpha 1/CHRNA1 Monoclonal antibody specifically detects Nicotinic Acetylcholine R alpha 1/CHRNA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Neutralization
Especificaciones
Especificaciones
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Block/Neutralize |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 1134 |
| Especies diana | Rat |
| Isotype | IgG2b κ |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?