Learn More
Polvo de níquel, esférico, APS 5-15 micrómetros, 99,8 % (base metálica), 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
73.60€ - 163.00€
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Ni |
Peso molecular (g/mol) | 58.69 |
Número MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clave InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nombre IUPAC | nickel |
SMILES | [Ni] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11306617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000663.14 |
25 g |
73.60€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11316617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000663.22 |
100 g |
163.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Especificaciones
Nickel powder | |
(base metálica) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Odorless | |
Apparent density: 3g/cm3 to 5g/cm3 |
7440-02-0 | |
Ni | |
UN3089 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
99.8% | |
APS 5 to 15 Micron | |
Polvo esférico, densidad aparente 3-5 g/cm |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H372-H351-H228-H317
Provoca daños en los órganos a través de una exposición prolongada o repetida.
Susceptible de provocar cáncer.
Sólido inflamable.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H350-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:POLVOS METÁLICOS, INFLAMABLE, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Raney-Nickel-Katalysator
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only